Merck
NA2020
Sigma-Aldrich
GenElute 血液用ゲノムDNA抽出キット
sufficient for 350 purifications
別名:
Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 350 purifications
品質水準
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The GenElute Blood Genomic DNA kit provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged (older than 24 hours) whole blood. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format, and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
アプリケーション
The purified genomic DNA is ready for downstream applications such as:
  • restriction endonuclease digestions
  • PCR
  • Southern blots
  • sequencing reactions
  • cloning
特徴および利点
  • 全血200μLからの標準収量は4-10μg。
  • 24時間以上保存した血液からも採取直後の血液と同様にゲノミックDNAを精製可能。
  • EDTA、ヘパリン、クエン酸ナトリウムなど多くの抗凝固薬と共に使用可能。
  • 40分以内に全血から高純度のゲノミックDNA精製。
  • 保存血液の夾雑物を完全に除去するprewash solutionを添付。
  • A260/A280比が1.6~1.9の高純度ゲノミックDNAを抽出。
  • RNase溶液がキットに添付。
  • 最大50 kbまでのDNAを精製。
  • 得られた精製DNAは、PCR、制限消化、サザンブロットにそのまま使用可能です。
  • Typical yields 4-10 μg from 200 μL of whole blood
  • Pure genomic DNA with a A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9
  • Isolate DNA up to 50 kb in length
原理
The starting material is lysed in a chaotropic salt-containing solution to ensure the thorough denaturation of macromolecules. The addition of ethanol causes the DNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. A Prewash Solution is provided to help remove contaminants that are associated with aged (older than 24 hours) whole blood samples. After washing to remove contaminants, the DNA is eluted in 200 mL of a Tris-EDTA solution.
The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and nature of the starting material used (for example, 4 to 10 μg of RNase A-treated DNA can be isolated from 200 μl of fresh whole blood in less than one hour). DNA purified with this kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miri Cohen-Zinder et al.
Physiological genomics, 48(5), 367-376 (2016-03-20)
Ecological and economic concerns drive the need to improve feed utilization by domestic animals. Residual feed intake (RFI) is one of the most acceptable measures for feed efficiency (FE). However, phenotyping RFI-related traits is complex and expensive and requires special
Umm-e-Kalsoom et al.
Human genetics, 131(3), 415-422 (2011-08-31)
Postaxial Polydactyly (PAP) is characterized by fifth digit duplication in hands and/or feet. Two types of PAP including PAP-A, representing the development of well-formed extra digit, and PAP-B, representing the presence of rudimentary fifth digit, have been described. Both isolated
Sarit S Pattanaik et al.
Acta tropica, 123(2), 136-138 (2012-04-21)
Severe falciparum malaria is a major health problem in Odisha, India, contributing to high mortality. Multi organ dysfunction is a predominant manifestation of severe disease in Odisha, unlike in Africa, where cerebral malaria and anaemia are common. There are several
Maria Paola Recalcati et al.
Gene, 502(1), 40-45 (2012-04-28)
We describe a 7-year-old boy with a complex rearrangement involving the whole short arm of chromosome 9 defined by means of molecular cytogenetic techniques. The rearrangement is characterized by a 18.3 Mb terminal deletion associated with the inverted duplication of
C Castellini et al.
Theriogenology, 78(4), 715-723 (2012-06-19)
There is increasing evidence that the particulate fraction of seminal plasma plays an important role in reproduction of several mammalian species. However, the origin and role of these granules in the physiology of rabbit spermatozoa is partially unknown. The aim
プロトコル
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing