安全性情報
SRP6509
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
CLCR, CTRC, CTRC_HUMAN, Caldecrin, Chymotrypsin C, Chymotrypsin-C, ELA 4, Elastase 4, Elastase IV, Serum calcium decreasing factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.78
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
25 kDa
包装
pkg of 100 μg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CTRC(11330)
詳細
Chymotrypsin from human pancreas is a serine peptidase and has 241 amino acid residues contained in three polypeptide chains (A chain-13 residues, B chain-131 residues, and C chain-97 residues) linked by disulfide bridges. It is secreted by the pancreas as inactive chymotrypsinogen C. Molecular weight of this enzyme is found to be 25kDa. The pI is 8.75.
生物化学的/生理学的作用
Chymotrypsin from human pancreas selectively hydrolyzes peptide bonds on the C-terminal side of tyrosine, phenylalanine, tryptophan and leucine. Loss-of-function mutations in this gene have been associated with increased risk of chronic pancreatitis. It has high activity toward leucyl peptide bonds. The enzyme acts as a co-activator of procarboxypeptidases A1 and A2.
物理的形状
Lyophilized as a salt-free solid.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP6509-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mesotrypsin Signature Mutation in a Chymotrypsin C (CTRC) Variant Associated with Chronic Pancreatitis.
Szabo A
The Journal of Biological Chemistry, 290(28), 17282-17292 (2015)