Merck
SRP5176
Sigma-Aldrich
c-JUN (1-79)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~35 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... JUN(3725)
詳細
c-Junは癌原遺伝子の一種であり、c-Fosと複合体を形成してAP-1活性化エレメントを含むプロモーター領域と結合し、転写を制御しています。c-Junには特異的なDNA結合活性があり、in vitro翻訳の後、AP-1 DNA部位にホモダイマーとして結合します。c-Junのトランス活性化の機能は、二つのセリン残基(63 および73)のリン酸化の調節を通じ、様々な細胞シグナルによって急性的に制御されます。Jun N末端ドメインキナーゼ類(JNKs)は、TNFα、熱ストレス、UV光など種々の細胞刺激に応答したc-JunのSer63/73リン酸化に関与しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5176-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Dai et al.
Oncogene, 10(5), 849-855 (1995-03-02)
The transactivating function of the c-Jun proto-oncogene component of the AP-1 transcription factor is acutely regulated by a wide variety of cellular signals via modulation of phosphorylation of two serines (63 and 73). The viral oncoprotein, v-Jun, while containing homologous
T D Halazonetis et al.
Cell, 55(5), 917-924 (1988-12-02)
The c-Jun and c-fos proto-oncogenes encode proteins that form a complex which regulates transcription from promoters containing AP-1 activation elements. c-Jun has specific DNA binding activity, while c-Fos has homology to the putative DNA binding domain of c-Jun. Following in