Merck
BP1156
Flumethasone pivalate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(2,2-dimethylpropionate), Flumetasone 21-pivalate, NSC 107680
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36F2O6
CAS番号:
分子量:
494.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flumethasone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI Key
JWRMHDSINXPDHB-OJAGFMMFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Flumethasone pivalate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Flumetasone and Clioquinol Ear Drops
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Carc. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1156:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)