安全性情報
SRP4363
Sigma-Aldrich
VEGF165 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
別名:
VPF, グリオーマ由来内皮細胞マイトジェン, 濾胞星状細胞由来増殖因子, 血管内皮増殖因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
1.0-7.0 ng/mL
分子量
~38.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
遺伝子VEGFA(血管内皮増殖因子A)は、VEGFファミリーの増殖因子のメンバーです。本遺伝子は、ヒト染色体6p21.1に局在しています。本遺伝子には、14 kbの長さに及ぶ7つのイントロンにより間隔のあいた8つのエクソンが含まれています。ヒトプロモーターにおける2.36 kbpの重要な領域には、コンセンサスTATAボックスがありません。ただし、多くの転写調節因子に対するさまざまなコンセンサス結合部位が含まれています。
生物化学的/生理学的作用
遺伝子VEGFA(血管内皮増殖因子A)は、生理的および病理的な血管新生に関与することが認められている分泌型マイトジェンをコードしています。血管内皮増殖因子Aは、内皮細胞の成長因子としての役割を果たし、胚発生期および成人期に新血管の形成において機能します。これは、2つのチロシンキナーゼ受容体VEGFR1およびVEGFR2に結合し、血管新生および血管の維持に対して機能します。
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
水を用いて0.1~1.0 mg/mLの濃度に溶解します。その後、本溶液は他の水性緩衝液へ希釈することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4363-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
VEGFA is necessary for chondrocyte survival during bone development.
Zelzer E
Development, 131, 2161-2171 (2004)
Processing of VEGF-A by matrix metalloproteinases regulates bioavailability and vascular patterning in tumors.
Lee S
The Journal of Cell Biology, 169, 681-691 (2005)
Genetic variants on chromosome 6p21.1 and 6p22.3 are associated with type 2 diabetes risk: a case-control study in Han Chinese.
Lu F
Journal of Human Genetics, 57, 320-325 (2012)
Vivian Lehmann et al.
Biotechnology progress, 35(2), e2745-e2745 (2018-11-14)
The only cure available for Type 1 diabetes involves the transplantation of islets of Langerhans isolated from donor organs. However, success rates are relatively low. Disconnection from vasculature upon isolation and insufficient rate of revascularization upon transplantation are thought to