リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
1.0-8.0 ng/mL
分子量
38.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
VEGF(血管内皮増殖因子)は以下の3つの受容体を介してシグナルを発します:fms様チロシンキナーゼ(flt-1)、KDR遺伝子産物(KDRのマウスホモログはflk-1遺伝子産物)およびflt4遺伝子産物。組換えヒトVEGFは、2つの165アミノ酸のポリペプチド鎖で構成された38.2 kDaのジスルフィド結合ホモダイマータンパク質です。
アプリケーション
ヒトVEGFは、HUVEC(ヒト臍帯静脈内皮細胞)遊走アッセイのための化学誘引物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
VEGF(血管内皮増殖因子)は強力な増殖および血管形成のサイトカインです。VEGFは内皮細胞の増殖および生存を刺激し、血管新生と血管透過性を促進します。VEGFは血管新生組織で発現し、正常および病的な血管新生において重要な役割を果たします。多くのエビデンスが、VEGFが腫瘍転移および眼内血管新生症候群の誘発に関与していることを示しています。C(-634)GでのVEGFの多型は、2型糖尿病の糖尿病網膜症と関連しています。
シーケンス
APMAEGGGQN HHEVVKFMDV YQRSYCHPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCGGC CNDEGLECVP TEESNITMQI MRIKPHQGQH IGEMSFLQHN KCECRPKKDR ARQENPCGPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、遠心分離してから開封します。 水に溶解して0.1~1.0 mg/mLの濃度にします。 ボルテックスしないでください。 この溶液は、2~8°Cで1週間まで保存できます。 長期に保存する場合は、安定化剤(例:5%トレハロース)を含む緩衝液でさらに希釈し、ワーキングアリコートにして-20°C~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3182-10UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(2), 587-599 (2016-07-13)
High VEGF expression in ovarian cancer is an unfavorable prognostic factor. However, the role of VEGF in tumor immunity remains unclear. Here, we examined the impact of VEGF on local immunity, including induction of myeloid-derived suppressor cells (MDSC), in ovarian
Ca2+ influx through reverse mode Na+/Ca2+ exchange is critical for vascular endothelial growth factor-mediated extracellular signal-regulated kinase (ERK) 1/2 activation and angiogenic functions of human endothelial cells.
The Journal of Biological Chemistry, 286, 37919-37931 (2011)
Vegf, Vegf-B, Vegf-C and their receptors KDR, FLT-1 and FLT-4 during the neoplastic progression of human colonic mucosa.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 86, 174-181 (2000)
VEGF-A induces tumor and sentinel lymph node lymphangiogenesis and promotes lymphatic metastasis.
The Journal of Experimental Medicine, 20, 1089-1099 (2005)
The Journal of experimental medicine, 172(6), 1535-1545 (1990-12-01)
Systemic infusion of low concentrations of tumor necrosis factor/cachectin (TNF) into mice that bear TNF-sensitive tumors leads to activation of coagulation, fibrin formation, and occlusive thrombosis exclusively within the tumor vascular bed. To identify mechanisms underlying the localization of this