安全性情報
SRP4038
Sigma-Aldrich
Fgf-2 マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
FGF-b, HBGF-2プロスタトロピン, 塩基性繊維芽細胞増殖因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
~16.3 kDa
包装
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Fgf2(14173)
詳細
FGF-2(線維芽細胞増殖因子2)は塩基性ヘパリン結合成長因子です。 FGFファミリーの一員である FGF-2は偏在的に発現します。 FGF-2は BFGF(塩基性線維芽細胞増殖因子)という名前でも知られています。組み換えマウスFGF-2は145個のアミノ酸を含む1本の、グリコシル化されていない鎖から構成されており、分子量は16.3kDaです。
生物化学的/生理学的作用
FGF-2(線維芽細胞増殖因子2、別称BFG (塩基性線維芽細胞増殖因子))は、以下の例を含む多種多様な細胞の増殖を促進します:間葉系、神経外胚葉性、および内皮細胞。 FGF-2は着床前胚中に存在し、正常な発達のために非常に重要です。また、血管形成を司ります。 FGF-2は脂肪生成と脂肪組織の発達のための必須の要素です。 腫瘍の成長と転移にも関係しています。
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
無菌水中で100 μg/mLへ再調整
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4038-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongyi Wang et al.
PloS one, 7(7), e40691-e40691 (2012-08-01)
In fertile women, the endometrium undergoes regular cycles of tissue build-up and regression. It is likely that uterine stem cells are involved in this remarkable turn over. The main goal of our current investigations was to identify slow-cycling (quiescent) endometrial
Interleukin-1? induces fibroblast growth factor 2 expression and subsequently promotes endothelial progenitor cell angiogenesis in chondrocytes.
Chien SY
Clinical Science, 130, 667-681 (2016)
Blocking FGF2 with a new specific monoclonal antibody impairs angiogenesis and experimental metastatic melanoma, suggesting a potential role in adjuvant settings.
de Aguiar RB
Cancer Letters, 371, 151-160 (2016)
Biphasic effects of FGF2 on adipogenesis.
Kim S
PLoS ONE, 10, e0120073-e0120073 (2015)
Binding of FGF2 to FGFR2 in an autocrine mode in trophectoderm cells is indispensable for mouse blastocyst formation through PKC-p38 pathway.
Yang J
Cell Cycle, 14, 3318-3330 (2015)