安全性情報
SRP0683
Sigma-Aldrich
RS Repeat Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
製品名
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
1934.13
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
シーケンス
GRSRSRSRSRSRSRSR
再構成
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0683-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)