安全性情報
SRP0686
Sigma-Aldrich
TGFBR1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
TGFBR1 Peptide, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
2116.45
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
The TGFBR1 peptide sequence (KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS) is derived from human SMAD3 (215-230) and is suitable for use as the substrate for TGFBR1 superfamily, including ACVRs (ALK1, ALK2, ALK4 and ALK7) and BMPRs (ALK3 and ALK6).
シーケンス
KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS
再構成
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0686-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)