安全性情報
SRP0680
Sigma-Aldrich
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized powder
分子量
1542.84
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
シーケンス
AMARAASAAALARRR
再構成
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0680-1MG:
試験成績書(COA)