安全性情報
SRP0541
Sigma-Aldrich
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
38.4 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SIRPA(140885)
詳細
Signal regulatory protein-alpha (SIRP-α), also known as Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1, CD172a, Bit, and MyD-1, GenBank Accession No. NP_542970, a.a. 27-370, with C-terminal His-tag, MW 38.4 kDa*, expressed in a HEK293 expression system. This protein acts as a receptor for CD47; a.a. 27-370 correspond to the extracellular portion of SIRP-α. *Note: SIRP-α is heavily glycosylated, resulting in apparent higher molecular weight.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0541-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)