SML3522
DT2216
≥90% (HPLC)
別名:
(2S,4R)-1-((S)-2-(7-(4-((R)-3-((4-(N-(4-(4-((4′-chloro-4,4-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1′-biphenyl]-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoyl)sulfamoyl)-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenyl)amino)-4-(phenylthio)butyl)piperazin-1-yl)-7-oxoheptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide, DT 2216, DT-2216
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)(C1)CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)=C1CN3CCN(C4=CC=C(C=C4)C(NS(=O)(C5=CC(S(C(F)(F)F)(=O)=O)=C(C=C5)N[C@@H](CSC6=CC=CC=C6)CCN7CCN(CC7)C(CCCCCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N8[C@@H](C[C@H](C8)O)C(N[C@H](C9=CC=C(C%10=C(N=CS%10)C)C=C9)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC3
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3522-25MG:
SML3522-VAR:
SML3522-5MG:
SML3522-BULK:
試験成績書(COA)