安全性情報
SRP0502
Sigma-Aldrich
CEACAM, AviTag ,His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, biliary glycoprotein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
47 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CEACAM1(634)
詳細
Human CEACAM, also known as Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 or biliary glycoprotein, (GenBank Accession No. NM_ 001712), amino-acids 35-428, with C-terminal Avi-His-tag, MW = 47 kDa, expressed in HEK293 cells. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0502-100UG:
試験成績書(COA)