安全性情報
SRP0660
Sigma-Aldrich
CD48, FC Fusion ( IgG1), AviTag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
BLAST-1, CD2L, Cluster of Differentiation 48, SLAMF2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
51 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD48(962)
詳細
Human CD48, Fc fusion protein, also known as Cluster of Differentiation 48, BLAST-1, or SLAMF2. GenBank Accession No. NM_001778, a.a. 27-220 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 using Avitag technology. MW = 51 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0660-100UG:
試験成績書(COA)