製品名
ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質ペプチドフラグメント35-55、ラット、マウス, immunodominant epitope of MOG
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Amino Acid Sequence
Met-Glu-Val-Gly-Trp-Tyr-Arg-Ser-Pro-Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly-Lys
詳細
ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)は中枢神経系の成分であり、オリゴデンドロサイトおよびミエリンの表面に存在します。その細胞外ドメインは、多発性硬化症の自己免疫動物モデル作成に広く使用されています。ラットでは、海馬で発現します。
アプリケーション
- エリスロポエチンおよび非エリスロポエチン誘導体の遅延投与が、マウスの慢性自己免疫性脳脊髄炎を改善:この論文では、マウスにおける自己免疫性脳脊髄炎の治療モデルとしてミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質ペプチドフラグメント 35-55 を使用し、エリスロポエチンおよびその誘導体の遅延治療投与について調査しています(Savino et al., 2006)。
- セロトニンの再取り込みの欠如は、マウス EAE における臨床的自己免疫疾患および神経抗原特異的インターフェロンガンマ産生に対する感受性に影響を与える:この研究では、マウスにおける実験的自己免疫性脳脊髄炎の誘発にミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質ペプチドフラグメント 35-55 を使用し、免疫反応と自己免疫疾患に対する感受性を調節するセロトニン再取り込みの役割を調査しています(Hofstetter et al., 2005)。
- ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤トリコスタチン A による転写療法が実験的自己免疫性脳脊髄炎を改善:この研究は、実験的自己免疫性脳脊髄炎の治療におけるヒストン脱アセチル化酵素阻害剤トリコスタチン A の有効性を実証しています。ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質ペプチドフラグメント 35-55 が、ラットとマウスにおける疾患モデルの誘発に使用され、潜在的なエピジェネティック療法への洞察を提供しました(Camelo et al., 2005)。
生物化学的/生理学的作用
げっ歯類において実験的自己免疫性脳脊髄炎を誘導します。本ペプチドの1回の注射により、広範なプラ-ク様脱髄を伴う再発寛解型の神経性疾患が生じます。MOG(35-55)による免疫は、MPTPで損傷したド-パミン作動性ニュ-ロンの自然再生を抑制します。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4939-1MG-PW:
M4939-.5MG:
M4939-.5MG-PW:
M4939-BULK:
M4939-VAR:
M4939-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oligodendrocyte myelin glycoprotein (OMgp) in rat hippocampus is depleted by chronic ethanol consumption.
Okamoto H
Neuroscience Letters, 406(1-2), 76-80 (2006)
Ewa Balkowiec-Iskra et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 63(2), 109-115 (2003-08-21)
The pathological process of neurodegeneration is accompanied by an inflammatory reaction that is believed to contribute to the pathogenesis of neurodegenerative diseases. The aim of our study was to evaluate the influence of autoimmune reaction induced by post-traumatic vaccination with
Novel pathogenic epitopes of myelin oligodendrocyte glycoprotein induce experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice
Cecile Delarasse
Immunology, 140(4), 456-464 (2013)
Rong Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 13, 114-114 (2020-07-23)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory autoimmune disease affecting the central nervous system (CNS) that currently does not have any effective treatment. Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) is often employed as a model to mimic the clinical manifestations of MS, mainly
Pei-Xin Shen et al.
EBioMedicine, 64, 103227-103227 (2021-02-03)
Urolithin A (URA) is an intestinal microbiota metabolic product from ellagitannin-containing foods with multiple biological activities. However, its role in autoimmune diseases is largely unknown. Here, for first time, we demonstrate the therapeutic effect of URA in an experimental autoimmune