安全性情報
P2980
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution, protein endotoxin
別名:
IAP, PTX, インスリン分泌活性化タンパク質, ヒスタミン増感因子, 百日咳菌抗原
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
百日咳毒素 Bordetella pertussis(百日咳菌)由来, buffered aqueous glycerol solution
詳細
aseptically packaged
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI Key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
百日咳毒素(Pertussis toxin:PTX)は、Bordatella coccobaccillus(百日咳菌)から分離したタンパク質です。毒素は非活性型の状態で排泄されます。この細菌(Bordatella coccobacillus)のBオリゴマーが細胞膜に接触すると、そのAプロトマーのS1サブユニットが活性化されます。この活性化は、グルタチオンおよび/またはATPによって媒介されると考えられます。
アプリケーション
百日咳菌 から産生される不活性型の毒素です。百日咳毒素Bオリゴマ-が細胞膜に結合すると、百日咳毒素Aプロトマ-のS1サブユニットが活性化されます。この反応はグルタチオンとATPの作用によるものと考えられています。in vitroにおける百日咳毒素の活性化プロトコ-ルはKaslowらにより示されています。
Bordetella pertussis由来の百日咳毒素は、以下の目的で使用されています:ラットの心筋ミオシン免疫を増強して心筋炎を誘導するため、Cuprizoneおよびcuprizone/MOG-EAEモデルにおいて血液–脳関門を破壊するため、Gαiシグナル伝達の阻害物質として。
百日咳菌B. pertussisから産生される不活性型の毒素です。
生物化学的/生理学的作用
百日咳毒素は、ヘテロ三量体グアニンヌクレオチド調節タンパク質Gi、Go、GtのαサブユニットのADPリボシル化を触媒します。
百日咳毒素は、ヘテロ三量体グアニンヌクレオチド調節タンパク質Gi、Go、GtのαサブユニットのADPリボシル化を触媒します。 この反応により、Gタンパク質のヘテロ三量体と受容体との相互作用が阻害され、結果としてそれらのカップリングと活性化が阻害されます。 Gαサブユニットが不活性状態でGDP結合に残るため、アデニリルシクラ-ゼや開口K+チャネルは不活性化されません。
特徴および利点
この化合物は、 Cyclic Nucleotide(環状ヌクレオチド)研究の主な成果です。ここをクリックして頂くと、他にも主要なCyclic Nucleotide製品をご覧いただけます。他の研究分野に使用される生物活性小分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmにアクセスしてください。
物理的形状
無菌的に充填した50%グリセロ-ル溶液 (50mM TRIS, 10mMグリシン, 0.5M NaCl含有, pH 7.5)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P2980-.2MG:
P2980-.2MG-PW:
P2980-50UG-LBL:
P2980-VAR:
P2980-.2MG-LBL:
P2980-50UG:
P2980-50UG-PW:
P2980-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
CP-55940 >98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C1112
CP-55940
Antonietta Franco et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 121, 60-68 (2018-07-04)
G-protein receptor kinases (GRKs) regulate adult hearts by modulating inotropic, chronotropic and hypertrophic signaling of 7-transmembrane spanning neurohormone receptors. GRK-mediated desensitization and downregulation of β-adrenergic receptors has been implicated in adult heart failure; GRKs are therefore a promising therapeutic target.
Su Jin Hwang et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 90(1), 9-19 (2009-10-14)
FTY720, a sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator, suppresses immune responses by inhibiting T-cell migration into target tissues; however, it does not alter T-cell functions. In this study, we investigated the biological effects of FTY720 on NKT cells. Unlike T cells
Jianghong Zhong et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 113-113 (2020-04-12)
Increasing evidence has suggested that a single nucleotide polymorphism in the Ncf1 gene is associated with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). However, the mechanisms of NCF1-induced immunoregulatory effects remain poorly understood. In this study, we focus on NCF1 deficiency-mediated effects on
Jason M Conley et al.
The Journal of biological chemistry, 297(1), 100881-100881 (2021-06-19)
GPR17 is a G-protein-coupled receptor (GPCR) implicated in the regulation of glucose metabolism and energy homeostasis. Such evidence is primarily drawn from mouse knockout studies and suggests GPR17 as a potential novel therapeutic target for the treatment of metabolic diseases.
Jonathan Hoggatt et al.
Cell, 172(1-2), 191-204 (2017-12-12)
Hematopoietic stem cell transplantation is a potential curative therapy for malignant and nonmalignant diseases. Improving the efficiency of stem cell collection and the quality of the cells acquired can broaden the donor pool and improve patient outcomes. We developed a