Merck
P7208
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, lyophilized powder, protein endotoxin
別名:
IAP, PTX, インスリン分泌活性化タンパク質, ヒスタミン増感因子, 百日咳菌抗原
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
百日咳毒素 Bordetella pertussis(百日咳菌)由来, lyophilized powder
形状
lyophilized powder
品質水準
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
百日咳毒素(PT)は、1つの活性サブユニット(A)と5つの結合サブユニット(B5)を有するマルチサブユニット複合毒素です。PTは、細胞表面のグリコシル化分子に結合することにより、エンドサイトーシスを介して哺乳動物細胞に入ります。
アプリケーション
百日咳菌 から産生される不活性型の毒素です。百日咳毒素Bオリゴマ-が細胞膜に結合すると、百日咳毒素Aプロトマ-のS1サブユニットが活性化されます。この反応はグルタチオンとATPの作用によるものと考えられています。in vitroにおける百日咳毒素の活性化プロトコ-ルはKaslowらにより示されています。
百日咳菌由来の百日咳毒素は、以下に使用されています:乳がん細胞株の細胞内Ca2+を測定するための、ケモカイン(CXCR4)受容体のGαiサブユニットの遮断剤として、ADP誘発性組織因子(TF)とPセレクチンばく露に関与するGiシグナル伝達の特性を調べるため、ラットモデルで自己免疫性血管炎を誘導するため
生物化学的/生理学的作用
百日咳毒素は、ヘテロ三量体グアニンヌクレオチド調節タンパク質Gi、Go、GtのαサブユニットのADPリボシル化を触媒します。 この反応により、Gタンパク質のヘテロ三量体と受容体との相互作用が阻害され、結果としてそれらのカップリングと活性化が阻害されます。 Gαサブユニットが不活性状態でGDP結合に残るため、アデニリルシクラ-ゼや開口K+チャネルは不活性化されません。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のG Proteins (Heterotrimeric)[Gタンパク質(ヘテロトリマー)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、環状ヌクレオチド研究用の特長ある製品です。ここをクリックして、より多くの特長ある環状ヌクレオチド製品を見つけてください。その他の研究領域用の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
物理的形状
凍結乾燥粉末 (塩化ナトリウム, リン酸ナトリウムバッファ-塩含有)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7208-50UG:
P7208-VAR:
P7208-BULK:
P7208-50UG-PW:
P7208-50UG-LBL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Wang et al.
ImmunoHorizons, 4(6), 308-318 (2020-06-11)
Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease driven by pathogenic Th17 cells. In this study, we dissected the role of miR-22 in pathogenic Th17 cells by autoantigen-specific disease models. We first showed that miR-22 was upregulated in peripheral lymphoid organs
Takashi Hosokawa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(6), 2008-2019 (2017-08-05)
Mechanistic target of rapamycin complex (mTORC)1 integrates intracellular sufficiency of nutrients and regulates various cellular functions. Previous studies using mice with conditional knockout of mTORC1 component proteins (i.e., mTOR, Raptor, and Rheb) gave conflicting results on the roles of mTORC1
Wendy Atkinson et al.
PloS one, 7(3), e33671-e33671 (2012-03-30)
An alternative hypothesis has been proposed implicating chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) as a potential cause of multiple sclerosis (MS). We aimed to evaluate the validity of this hypothesis in a controlled animal model. Animal experiments were approved by the
Orr Ofek et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(2), 308-316 (2010-08-31)
CB2 is a Gi protein-coupled receptor activated by endo- and phytocannabinoids, thus inhibiting stimulated adenylyl cyclase activity. CB2 is expressed in bone cells and Cb2 null mice show a marked age-related bone loss. CB2-specific agonists both attenuate and rescue ovariectomy-induced
Jian Li et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(10), 4193-4200 (2017-08-25)
To accurately evaluate the autoimmune inflammation, we aim to develop three quantitative measurements to monitor the inflammatory changes in the retina: retinal-choroidal thickness, major retinal vessel diameter, and electroretinography amplitudes. During a 21-day experimental period, eyes were examined by confocal