アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -24 to -30°, c = 0.2 in chloroform-d
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: 15 mg/mL
H2O: slightly soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCC(C)(C)c1ccc([C@@H]2C[C@H](O)CC[C@H]2CCCO)c(O)c1
InChI
1S/C24H40O3/c1-4-5-6-7-14-24(2,3)19-11-13-21(23(27)16-19)22-17-20(26)12-10-18(22)9-8-15-25/h11,13,16,18,20,22,25-27H,4-10,12,14-15,17H2,1-3H3/t18-,20-,22-/m1/s1
InChI Key
YNZFFALZMRAPHQ-SYYKKAFVSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1112-50MG:
C1112-VAR:
C1112-BULK:
C1112-BULK-CR:
C1112-10MG:
C1112-IP:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.