形状
solid (air sensitive)
品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule I; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC(CO)=CC[C@@]1([H])C(C)(C)Oc3cc(cc(O)c23)C(C)(C)CCCCCC
InChI
1S/C25H38O3/c1-6-7-8-9-12-24(2,3)18-14-21(27)23-19-13-17(16-26)10-11-20(19)25(4,5)28-22(23)15-18/h10,14-15,19-20,26-27H,6-9,11-13,16H2,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI Key
SSQJFGMEZBFMNV-WOJBJXKFSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7909-25MG:
H7909-VAR:
H7909-SMPL:
H7909-5MG:
H7909-BULK:
試験成績書(COA)