詳細
Human secreted B7-1, also known as CD80. GenBank Accession No. NM_005191, a.a. 35-242, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 28 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0611-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)