アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
aqueous solution
包装
pkg of 250 nmol
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
アプリケーション
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
物理的形状
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SRP0306-250NMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)