安全性情報
SRP2030
Sigma-Aldrich
Sp1 GC-ボックス結合タンパク質 ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥75% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~81.6 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
200 μg/mL
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SP1(6667)
アプリケーション
Sp1 transcription factor has been used as a standard in electrophoretic mobility shift assay.
生物化学的/生理学的作用
Sp1は当初、SV40初期プロモーター転写を活性化する性能に基づき、HeLa細胞で検出されました。その後、SV40初期遺伝子、HIV-1遺伝子、PDGF-B遺伝子などの数種類の重要な細胞遺伝子のプロモーターに存在するGCリッチなコンセンサス配列(GCボックス:GGGCGGまたはCACCC)を認識し、これに選択的に結合することが示されました。Sp1は、クローニングおよび特性評価された最初の転写因子でした。その構造と機能の解析により、Sp1が別々の機能的ドメインに分けられることが明らかにされました。このDNA結合ドメインは、特異的にGCボックス配列に結合する3つのジンクフィンガーで構成されます。Sp1には、少なくとも4種類の転写活性化ドメインが含まれています。これらのドメインのうち2つは、いくつかの転写因子に認められている、グルタミンリッチな十分に特性評価されたモチーフです。Sp1機能は、転写だけでなく、転写調節または特異的なタンパク質-タンパク質相互作用により、細胞増殖、がん、ハンチントン病などの障害に関連付けられています。こうしたSp1の機能は、リン酸化および糖化により調節されると考えられています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2030-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M R Briggs et al.
Science (New York, N.Y.), 234(4772), 47-52 (1986-10-03)
The biochemical analysis of cellular trans-activators involved in promoter recognition provides an important step toward understanding the mechanisms of gene expression in animal cells. The promoter selective transcription factor, Sp1, has been purified from human cells to more than 95
W S Dynan et al.
Cell, 35(1), 79-87 (1983-11-01)
Fractionation of HeLa cell extracts reveals the presence of a promoter-specific transcription factor, Sp 1, which activates a class of promoters that includes the SV40 early promoter but not several others that have been tested. We analyzed SV40 early-promoter deletion
Alexandra Jaeger et al.
International journal of biological sciences, 11(9), 1006-1015 (2015-07-30)
The beta-2 adrenergic receptor (beta-2 AR) modulates metabolic processes in skeletal muscle, liver, and adipose tissue in response to catecholamine stimulation. We showed previously that expression of the porcine beta-2 AR gene (ADRB2) is affected by cis-regulatory polymorphisms. These are