Merck
CS1010
Sigma-Aldrich
Histone Deacetylase Assay Kit, Fluorometric(ヒストン脱アセチル化アッセイキット、蛍光定量)
sufficient for 100 assays (96 well plates)
別名:
HDAC Assay Kit(HDACアッセイキット)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 assays (96 well plates)
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HDAC1(3065)
アプリケーション
Histone Deacetylase Assay Kit(ヒストン脱アセチル化酵素アッセイキット)は、2段階酵素反応に基づくHDAC活性検出のためのシンプルな方法です。この酵素アッセイの基質は、アセチル化リジン残基と結合蛍光基をそれぞれ1つずつ持つ置換ペプチドです。反応の第1段階は、HDAC含有サンプル(HeLa細胞抽出物、精製酵素など)によるアセチル化リジン側鎖の脱アセチル化です。第2段階は、展開溶液による脱アセチル化基質の切断と、強い蛍光を有する遊離基の放出です。測定された蛍光は、サンプルの脱アセチル化活性と正比例します。
生物化学的/生理学的作用
ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)は、ヒストンタンパク質からアセチル基を除去する酵素です。HDACは遺伝子発現とゲノム機能の重要な制御因子です。ヒトにおける多数の病態、すなわち複数のがん、神経障害、および加齢に関与しています。したがって、HDACは治療的介入に関連する重要なターゲットです。さらに、ヒストン脱アセチル化阻害剤は抗腫瘍剤として機能することが確認されています。
特徴および利点
キットには、細胞や核の抽出物におけるHDAC活性または精製酵素製剤のHDAC活性の迅速かつ簡単な測定に必要なすべての試薬が入っています。さらに、阻害剤スクリーニング用のHDAC活性源またはポジティブコントロールとしてのHeLa細胞可溶化物、HDAC阻害剤(トリコスタチンA)、および活性定量化を可能にするスタンダードも入っています。
アナリシスノート
Histone Deacetylase Assay Kit(ヒストン脱アセチル化酵素アッセイキット)は、HeLa、HEK 293T、NIH 3T3、およびU 973細胞抽出物において検証されています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 20 mL
  • Developer Solution 1.5 mL
  • HDAC Inhibitor (Trichostatin A), 1 mM 50 μL
  • HDAC Substrate, 20 mM 50 μL
  • HeLa Cell Lysate 500 μL
  • Standard (non-acetylated substrate), 4 mM 50 μL
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Bartosz Bieszczad et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(9) (2021-09-29)
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors are a class of drugs used in the cancer treatment. Here, we developed a library of 19 analogues of Vorinostat, an HDAC inhibitor used in lymphomas treatment. In Vorinostat, we replaced the hydrophobic phenyl group with
Lin Du et al.
Journal of natural products, 77(7), 1753-1757 (2014-07-08)
The cyclic tetrapeptide 1-alaninechlamydocin was purified from a Great Lakes-derived fungal isolate identified as a Tolypocladium sp. Although the planar structure was previously described, a detailed analysis of its spectroscopic data and biological activity are reported here for the first
Jason D Plummer et al.
eLife, 10 (2021-03-31)
Methionine restriction (MR) dramatically extends the healthspan of several organisms. Methionine-restricted rodents have less age-related pathology and increased longevity as compared with controls, and recent studies suggest that humans might benefit similarly. Mechanistically, it is likely that the decreased IGF-1
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.