アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
InChI Key
RVCSYOQWLPPAOA-QKYUOBHYNA-M
生物化学的/生理学的作用
Peripheral muscarinic receptor antagonist
Trospium chloride is a peripheral muscarinic receptor antagonist that relaxes the smooth muscle in the bladder. It does ot cause central nervous system side effects typical for other drugs of its class. Trospium chloride is used for the treatment of overactive bladder.
注意
Hygroscopic
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3801-10MG:
SML3801-VAR:
SML3801-BULK:
SML3801-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)