アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1.CN(C)CCc2c[nH]c3ccc(Cn4cncn4)cc23
InChI
1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
InChI Key
JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0247-BULK:
SML0247-50MG:
SML0247-10MG:
SML0247-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。