Merck
SML3722
Sigma-Aldrich
Dinaciclib
≥98% (HPLC)
別名:
(2S)-1-[3-Ethyl-7-[[(1-oxido-3-pyridinyl)methyl]amino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]-2-piperidineethanol, 2-[(2S)-1-[3-Ethyl-7-[(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methylamino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]piperidin-2-yl]ethanol, MK 7965, MK-7965, MK7965, SCH 727965, SCH-727965, SCH727965
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28N6O2
CAS番号:
分子量:
396.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, White to light brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[n+]1(cc(ccc1)CNC2=CC(=Nc4[n]2ncc4CC)N3[C@@H](CCCC3)CCO)[O-]
InChI Key
PIMQWRZWLQKKBJ-SFHVURJKSA-N
生物化学的/生理学的作用
Dinaciclib (SCH 727965) is a potent and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (CDK1/2/5/6/7/9 IC50 = 3/1/1/12/7/4 nM; Little or no inhibition of 41 other kinases at 10 μM) with potent antiproliferation activity in A2780 ovarian cancer cultures (IC50 = 4 nM by thymidine uptake assays). Dinaciclib exhibits potent anti-cancer efficacy in cultures (IC50 = 6-17 nM against 14 cancer cell lines) and in an A2780 tumor xenograft model in mice in vivo (8-48 mg/kg via daily i.p.).
Potent and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor with potent anti-cancer efficacy in cultures and in mice in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3722-BULK:
SML3722-10MG:
SML3722-VAR:
SML3722-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)