製品名
Roscovitine, A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdks that exhibits about 10-fold greater efficacy towards p34-cdk1 and p33-cdk2 and 20-fold greater efficacy towards p33-cdk5 relative to Olomoucine.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccccc3)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
InChI Key
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
p34cdk1/cyclin B
警告
再構成
その他情報
Meijer, L., et al. 1997. Eur. J. Biochem.243, 527.
Meijer, L., et al. 1996. Trends Cell Biol. 6, 393.
Rudolph, B., et al. 1996. EMBO J. 15, 3053.
WGK
WGK 3
Jan Code
557360-100MG:
557360-1.1ML:
557360-400MG:
557360-1MG:
557360-VMG:
557360-5MG:
557360-20MG:
試験成績書(COA)