5.00503
CDC42 Inhibitor III, ZCL278
別名:
CDC42 Inhibitor III, ZCL278, CDC42 GTPase Inhibitor III, 4-(3-(2-(4-Bromo-2-chloro-phenoxy)-acetyl)-thioureido)-N-(4,6-dimethyl-pyrimidin-2-yl)-benzenesulfonamide, 2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)-N-((4-((4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl)phenyl)carbamothioyl)acetamide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥94% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
light beige
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc3nc(cc(n3)C)C)c1ccc(cc1)NC(=S)NC(=O)COc2c(cc(cc2)Br)Cl
InChI
1S/C21H19BrClN5O4S2/c1-12-9-13(2)25-20(24-12)28-34(30,31)16-6-4-15(5-7-16)26-21(33)27-19(29)11-32-18-8-3-14(22)10-17(18)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,24,25,28)(H2,26,27,29,33)
InChI Key
XKZDWYDHEBCGCG-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
CDC42
包装
警告
再構成
WGK
WGK 2