Merck
SML0918
Sigma-Aldrich
CID44216842
≥98% (HPLC)
別名:
4-[3-(4-Bromophenyl)-5-(3-methoxyphenyl)-3,4-dihydropyrazol-2-yl]benzenesulfonamide, KSC-221-15, KUC103479N-02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20BrN3O3S
CAS番号:
分子量:
486.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C(N2C(C3=CC=C(Br)C=C3)CC(C4=CC(OC)=CC=C4)=N2)C=C1)(N)=O
InChI
1S/C22H20BrN3O3S/c1-29-19-4-2-3-16(13-19)21-14-22(15-5-7-17(23)8-6-15)26(25-21)18-9-11-20(12-10-18)30(24,27)28/h2-13,22H,14H2,1H3,(H2,24,27,28)
InChI Key
LPUYDLXQQMWRLR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CID44216842 is a potent and selective non-competitive allosteric inhibitor of Cdc42 GTPase that does not inhabit Rho and Rac. CID44216842 inhibits Cdc42 dependent filopodia formation and cell migration.
特徴および利点
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0918-IP:
SML0918-BULK:
SML0918-25MG:
SML0918-5MG:
SML0918-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)