Merck
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
207.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.310 g/mL (lit.)
官能基
amine
fluoro
thioether
SMILES記法
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI Key
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.9 °F - closed cup
引火点(℃)
79.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
555460-1G:
555460-5G:
555460-BULK:
555460-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)