263508
4-(トリフルオロメチル)ベンジルアミン
97%
別名:
((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)amine, (4-Trifluoromethylphenyl)methanamine, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)methylamine, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine, 4-(Trifluoromethyl)benzenemethanamine, p-(Trifluoromethyl)benzylamine
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI Key
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263508-1G:
263508-10G:
263508-BULK:
263508-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
263508-10G | 4061837507052 |
263508-1G | 4061826122488 |