Merck
263494
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)ベンジルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
175.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
密度
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H,5,12H2
InChI Key
YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of 6-substituted purines.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263494-5G:
263494-VAR:
263494-BULK:
263494-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of a new series of purine derivatives and their anti-cyclin-dependent kinase activities.
Legraverend M, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 299-303 (2001)