C3249
CR8
≥95% (HPLC)
別名:
(2R)-2-[[9-(1-メチルエチル)-6-[[[4-(2-ピリジニル)フェニル]メチル]アミノ]-9H-プリン-2-イル]アミノ]-ブタノール-1, (R)-2-(1-ヒドロキシブタ-2-イルアミノ)-6-[4-(2-ピリジル)フェニルメチルアミノ]-9-イソ-プロピルプリン, C&R8
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccc(cc2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C24H29N7O/c1-4-19(14-32)28-24-29-22(21-23(30-24)31(15-27-21)16(2)3)26-13-17-8-10-18(11-9-17)20-7-5-6-12-25-20/h5-12,15-16,19,32H,4,13-14H2,1-3H3,(H2,26,28,29,30)/t19-/m1/s1
InChI Key
HOCBJBNQIQQQGT-LJQANCHMSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C3249-5MG:
C3249-IP:
C3249-25MG:
C3249-VAR:
C3249-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)