アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)N(Cc3ccccc3)C)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O/c1-5-16(12-27)22-20-23-18(25(4)11-15-9-7-6-8-10-15)17-19(24-20)26(13-21-17)14(2)3/h6-10,13-14,16,27H,5,11-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)/t16-/m1/s1
InChI Key
YPYWONAECUVKHY-MRXNPFEDSA-N
生物化学的/生理学的作用
Aftin-4, an amyloid forty-two inducer, activates γ-secretase, promoting the generation of amyloid-β-1-42 (Aβ1-42) from amyloid-β protein precursor. Aftin-4 increased Aβ-1-42, but not Aβ-1-40 in mouse hipppocampus, accompanied by learning deficits and mitochondrial ultrastructural changes similar to those found in the brains of patients with AD. Aftin-4 can thus be used to induce a rapid, acute Alzheimer′s disease-like toxicity in the rodent brain.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)