Merck
SML3658
Sigma-Aldrich
BMS-470539 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-Amino-N-((R)-1-(4-butyryl-4-phenylpiperidin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanamide dihydrochloride, 1-[1-(3-Methyl-L-histidyl-O-methyl-D-tyrosyl)-4-phenyl-4-piperidinyl]-1-Butanone dihydrochloride, BMS 470539 dihydrochloride, BMS470539 dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H41N5O4·2HCl
CAS番号:
分子量:
632.62
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CCCC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(CC1)C([C@H](NC([C@@H](N)CC3=CN=CN3C)=O)CC4=CC=C(C=C4)OC)=O)=O.[2HCl]
生物化学的/生理学的作用
BMS-470539 is a highly potent and selective melanocortin-1 receptor (MC-1R; MC1R) agonist (AMP stimulation EC50 = 11.6/16.2/16.8 nM using B16/HBL/CHO-MC1R; little or no potency toward MC2R, MC3R MC4R MC5R) with anti-inflammatory efficacy in mice in vivo (15-100 μmol/kg via i.v. or s.c. 0.5-1 h prior to 1 μg LPS s.c.).
Highly potent and selective melanocortin-1 receptor (MC-1R; MC1R) agonist with anti-inflammatory efficacy in mice in vivo.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3658-25MG:
SML3658-BULK:
SML3658-VAR:
SML3658-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)