Merck
SML3770
Sigma-Aldrich
BMS-466442
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-Methyl 3-(1-benzyl-1H-imidazol-4-yl)-2-(6-benzyloxy-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamido)propanoate, BMS 466442, BMS466442, N-[[5-Methoxy-6-(phenylmethoxy)-1H-indol-2-yl]carbonyl]-1-(phenylmethyl)-L-histidine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H30N4O5
CAS番号:
分子量:
538.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COC([C@H](CC1=CN(C=N1)CC2=CC=CC=C2)NC(C(NC3=C4)=CC3=CC(OC)=C4OCC5=CC=CC=C5)=O)=O
InChI Key
UUCAHZCMRZOTNF-MHZLTWQESA-N
生物化学的/生理学的作用
Potent and selective alanine serine cysteine transporter-1 (ASC-1; SLC7A10) inhibitor that effectively blocks ASC-1-mediated cellular D-Ser uptake.
BMS-466442 is a selective alanine serine cysteine transporter-1 (ASC-1) inhibitor (D-Ser uptake IC50 = 36.8 nM and 19.7 nM using HEK human ASC-1 transfectants or primary rat embryonic cortical cultures, respectively) with good selectivity over >40 other targets, including LAT-2 or ASCT-2 (IC50 >10 μM).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3770-VAR:
SML3770-BULK:
SML3770-10MG:
SML3770-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)