アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CC1=Nc2c(cnn2-c3ccccc3Cl)C(=O)N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12ClF3N4O/c1-8(15(17,18)19)6-12-21-13-9(14(24)22-12)7-20-23(13)11-5-3-2-4-10(11)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3,(H,21,22,24)/t8-/m1/s1
InChI Key
FFPXPXOAFQCNBS-MRVPVSSYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B3561-IP:
B3561-VAR:
B3561-5MG:
B3561-BULK:
B3561-25MG:
資料
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.