Merck
641723
Sigma-Aldrich
銅・鉄酸化物
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
別名:
銅フェライト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuFe2O4
CAS番号:
分子量:
239.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm (BET)
密度
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/Cu.2Fe.4O/q+2;;;;;2*-1
InChI Key
DXKGMXNZSJMWAF-UHFFFAOYSA-N
詳細
銅鉄酸化物は、銅フェライトまたはキュプロスピネルとも呼ばれ、マグネタイト Fe3O4 に関連する金属酸化物組成物で、構造内の鉄陽イオンの一部が銅に置き換わっています。関連するマグネタイトと同様に、CuFe2O4 は超常磁性であり、磁化は粒子のサイズに関連しています。当社の銅鉄酸化物ナノパウダーは、粒子サイズが 100 nm 未満で、金属ベースで XRF 純度が 98.5% を超えています。銅鉄酸化物ナノ粒子とナノ複合材料は、その独自の電気的、光学的、触媒的、および磁気的特性により、材料科学においてさまざまな用途に使用されています。以下にいくつかの主な用途を示します。触媒:銅鉄酸化物ナノ粒子は、さまざまな生物学的活性を持つ重要な複素環式化合物であるピラゾール誘導体の合成のための磁気的にリサイクル可能な触媒として使用されています。エネルギー貯蔵:酸化銅ナノ粒子は、その電気的特性により、電池や太陽エネルギー変換ツールに使用されてきました。
アプリケーション
  • Facile Detection of Blood Creatinine Using Binary Copper-Iron Oxide and rGO-Based Nanocomposite on 3D Printed Ag-Electrode under POC Settings.:この研究では、血中クレアチニン濃度の測定における二元銅-鉄酸化物と還元型酸化グラフェン(rGO)のナノ複合材料の使用について探索しています。この研究では、持続可能性エネルギー材料およびバッテリー技術における先進的カソード材料として重要な意義がある、3Dプリントした銀電極にこの複合材料を適用したときに、効率的で正確なポイントオブケア(POC)診断法がどのように提供されるかを示しています(Singh et al., 2021)。
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
641723-50G:
641723-VAR:
641723-BULK:
641723-10G:4548173945057
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Joseph A Adeyemi et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109982-109982 (2019-12-13)
The increasing application of nanomaterials in various fields such as drug delivery, cosmetics, disease detection, cancer treatment, food preservation etc. has resulted in high levels of engineered nanoparticles in the environment, thus leading to higher possibility of direct or indirect
Jorge Rodríguez-Chueca et al.
International journal of environmental research and public health, 16(2) (2019-01-16)
Industrial activity is one of the most important sources of water pollution. Yearly, tons of non-biodegradable organic pollutants are discharged, at the least, to wastewater treatment plants. However, biological conventional treatments are unable to degrade them. This research assesses the
Rohit Chand et al.
Nanoscale, 10(17), 8217-8225 (2018-04-24)
Nanoscale MoS2 has attracted extensive attention for sensing due to its superior properties. This study outlines a microfluidic and electrochemical biosensing methodology for the multiplex detection of paratuberculosis-specific miRNAs. Herein, we report the synthesis of MoS2 nanosheets decorated with a
資料
Currently, magnetic nanoparticles (MNPs) are attracting a lot of attention because of the possibility of many novel applications, especially in biomedical research.
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.