アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C=C1)=CC=C1SC(OC2=CC=C(N=C(C3=N[C@@H](C(O)=O)CS3)S4)C4=C2)=O
生物化学的/生理学的作用
NBP (NE bioluminescent probe) is a highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3617-VAR:
SML3617-5MG:
SML3617-BULK:
SML3617-25MG:
試験成績書(COA)