Merck
280372
Sigma-Aldrich
1-ブチルピロリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N
CAS番号:
分子量:
127.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
155-157 °C/754 mmHg (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN1CCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
InChI Key
JSHASCFKOSDFHY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ブチルピロリジンの用途:
  • イオン性液体前駆体である1-ブチル-1-メチルピロリジニウムメチルカルボナートのマイクロ波アシスト合成
  • [N,N- メチルブチルピロリジニウム]チオサリチル酸、イオン性液体
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
280372-250ML:4548173129402
280372-100ML:4548173298429
280372-BULK:
280372-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giridhar Pulletikurthi et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(20), 2684-2693 (2017-08-05)
Electrostatic interactions are characteristic of ionic liquids (ILs) and play a pivotal role in determining the formation of species when solutes are dissolved in them. The formation of new species/complexes has been investigated for certain ILs. However, such investigations have
Optimised microwave-assisted synthesis of methylcarbonate salts: a convenient methodology to prepare intermediates for ionic liquid libraries.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 12(3), 407-413 (2010)
Synthesis, characterization and thermal properties of thiosalicylate ionic liquids.
Wilfred CD and Mustafa FB.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 125(6), 1511-1515 (2013)
Giridhar Pulletikurthi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(2), 455-464 (2016-12-14)
The mixtures of 1-butylpyrrolidine and ZnCl