Merck
SML3243
Sigma-Aldrich
NA-11
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2-(2-(5-hydroxypent-1-yn-1-yl)phenyl)-4H,10H-benzo[f]pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazepin-7-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23N3O3
分子量:
401.46
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCC#CC1=CC=CC=C1C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2
生物化学的/生理学的作用
NA-11 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). NA-11 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML3243-BULK:
SML3243-25MG:
SML3243-5MG:
SML3243-VAR:
試験成績書(COA)