Merck
SML3214
Sigma-Aldrich
LDC7559
≥98% (HPLC)
別名:
LDC 7559, N-[2-(2-Methoxyphenyl)-4H,10H-pyrazolo[5,1-c][1,4]benzoxazepin-7-yl]-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19N3O3
CAS番号:
分子量:
349.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
LDC7559 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). LDC7559 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3214-BULK:
SML3214-25MG:
SML3214-5MG:
SML3214-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)