About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H37ClN4O8
CAS番号:
分子量:
569.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
(Powder or Lyophilized powder or film)
保管条件
desiccated
色
white to off-white
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Ac-FLTD-CMK is a selective gasdermin D (GSDMD) clevage inhibitor (IC50 = 46.7 nM, 329 nM, 1.49 μM, respectively, against GSDMD clevage by human caspase-1, -5, -4 in cell-free enzymatic assays) that suppresses pyroptosis downstream of both canonical and noncanonical inflammasomes, as well as reduces IL-1β release following activation of the NLRP3 inflammasome in macrophages (10 μM 4h post 200 ng/mL LPS and 0.5h before ATP or nigericin). Ac-FLTD-CMK selectively blocks GSDMD clevage by inflammatory caspases without affecting apoptotic caspases (caspase-3 IC50 >100 μM) or apoptosis.
Selective gasdermin D (GSDMD) clevage inhibitor that suppresses NLRP3 inflammasome activation and downstream pyroptosis.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3744-VAR:
SML3744-5MG:
SML3744-BULK:
SML3744-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)