product name
グラブリジン, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI Key
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 健康被験者の血漿中におけるトランスサイレチン(TTR)安定化作用の解析
- 多重分光法および分子ドッキング技術を用いてグラブリジンとヒト血清アルブミンとの相互作用を研究するための陽子核磁気共鳴(1H NMR)の標準物質として
- ヌクレオチド結合オリゴマー化ドメイン様受容体ピリンドメイン含有タンパク質3(NLRP3)インフラマソーム活性化に対する効果の検討
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
G9548-25MG:
G9548-VAR:
G9548-5MG:
G9548-BULK:
試験成績書(COA)