安全性情報
SML3341
Sigma-Aldrich
ML-SA5
≥98% (HPLC)
別名:
N1-(3-Chloro-2-(piperidin-1-yl)phenyl)-N4,N4-dimethylbenzene-1,4-disulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
457.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
ML-SA5 is a potent TRPML cation channel agonist that activates whole-endolysosomal TRPML1 (ML1) currents in DMD myoblasts at a higher potency than ML-SA1 (EC50 = 285 nM vs 10 μM). ML-SA5 ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-knockout, mice in vivo (2 or 5 mg/kg/day i.p.) by facilitating sarcolemma repair, thereby reducing skeletal and cardiac muscle damage with no apparent toxicity to the animals.
Potent TRPML1 cation channel agonist that ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-KO, mice and with a higher potency than ML-SA1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3341-BULK:
SML3341-5MG:
SML3341-25MG:
SML3341-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)