Merck
SML3216
Sigma-Aldrich
Melarsoprol
≥98% (HPLC)
別名:
(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol, 2-(4-melamin-2-ylphenyl)-4-hydroxymethyl-1,3-dithia-2-arsolane, 2-p-(4,6-diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, Mel B, Melarsaprol, Melarsen B, RP 3854, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithiobenzenearsonous acid 3-hydroxypropylene ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15AsN6OS2
CAS番号:
分子量:
398.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(N)=NC(NC2=CC=C(C=C2)[As]3SCC(S3)CO)=N1
InChI
1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
InChI Key
JCYZMTMYPZHVBF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Melarsoprol is an antiprotozoal (Trypanosoma) drug used in treatment of trypanosomiasis (Chagas disease and West African sleeping sickness). The drug mechanism of action is not well characterized. Melarsoprol is still the only effective drug for chemotherapy of second stage of T. b. rhodesiense sleeping sickness. As other arsenic-containing compounds melarsoprol causes cell apoptosis of myeloma and other cancer cell lines.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
SML3216-BULK:
SML3216-25MG:4548173372280
SML3216-5MG:4548173372297
SML3216-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)