Merck
P0547
Sigma-Aldrich
ペンタミジン イセチオン酸塩
powder
別名:
1,5-ビス(p-アミジノフェノキシ)ペンタン ビス(2-ヒドロキシエタンスルホン酸塩), 4,4'-(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン ビス(2-ヒドロキシエタンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[CH2CH2OC6H4C(=NH)NH2]2·2HOCH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
592.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
powder
品質水準
mp
188-194 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
Celgene
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI Key
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pneumocystis cariniiに対する抗菌薬。
イセチオン酸ペンタミジンは、以下の用途に用いられています。
  • 抗リーシュマニア薬、抗マラリア原虫薬、細胞傷害性薬物の評価における陽性対照として
  • ヒトether-a-go-go関連遺伝子(HERG)K+チャネル輸送に対する阻害物質の影響を調べるための典型的化合物として
  • 前鞭毛期リーシュマニアに対する抗リーシュマニア薬として
生物化学的/生理学的作用
イセチオン酸ペンタミジンは、リーシュマニア症の二次治療薬として用いられています。
神経保護薬。脳における恒常的な一酸化窒素合成を阻害する。NMDA型グルタミン酸受容体アゴニスト。
特徴および利点
本化合物はセルジーン社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、既承認の医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
P0547-250MG:
P0547-1G:
P0547-100MG:
P0547-BULK:
P0547-25MG:
P0547-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drug-induced functional cardiotoxicity screening in stem cell-derived human and mouse cardiomyocytes: effects of reference compounds
Himmel HM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 68(1), 97-111 (2013)
Anti-leishmanial lindenane sesquiterpenes from Hedyosmum angustifolium
Acebey L, et al.
Planta Medica, 76(04), 365-368 (2010)
I J Reynolds et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 12(3), 970-975 (1992-03-01)
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is frequently associated with dementia. The wide spectrum of neurological abnormalities associated with this dementia may involve a neurotoxin that activates the NMDA subtype of glutamate receptor in neurons. We have found that the antimicrobial agent
Lucia Acebey et al.
Planta medica, 76(4), 365-368 (2009-10-16)
The aim of this work is the isolation of anti-leishmanial compounds from the ethyl acetate extracts of the bark of HEDYOSMUM ANGUSTIFOLIUM. We have successfully isolated and characterized five sesquiterpenes: one new compound (oxyonoseriolide, 1), one compound isolated for the
Reduced Antimony Accumulation in ARM58-Overexpressing Leishmania infantum.
Schafer C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 58(3), 1565-1574 (2014)