N3415
ニフルチモックス
≥98% (HPLC)
別名:
(RS)-3-メチル-N-[(1E)-(5-ニトロ-2-フリル)メチレン]チオモルホリン-4-アミン 1,1-ジオキシド, (±)-ニフルチモックス, 3-メチル-4-(5'-ニトロフリリデン-アミノ)-テトラヒドロ-4H-1,4-チアジン-1,1-二酸化物; 4-((5-ニトロフルフリリデン)アミノ)-3-メチルチオモルホリン 1,1-ジオキシド, BAY 2502, チオモルホリン, 3-メチル-4-((5-ニトロフルフリリデン)アミノ)-,1,1-ジオキシド
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: ≥13 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
InChI Key
ARFHIAQFJWUCFH-IZZDOVSWSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N3415-BULK:
N3415-5MG:
N3415-VAR:
N3415-25MG:
試験成績書(COA)