特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(F)c1[2H])C2=NCc3cnc(CO)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
QHSMEGADRFZVNE-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シトクロムP450 3A(CYP3A)アイソザイムによる代謝で形成されるベンゾジアゼピン、ミダゾラムの主要代謝物であるα-ヒドロキシミダゾラムの内部標準です。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
- 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC–MS/MS)法に基づくモルモット毛サンプル中の12種類の向精神薬およびその代謝物の測定
- LC–MS/MSを用いたヒト血液および毛髪サンプル中の18種類のベンゾジアゼピンの多成分残留分析
- 2ステップ抽出後のLC–MS/MSによるヒト毛髪サンプルからの21種類のベンゾジアゼピンおよび3種類のZ薬の検出および定量
- 超高速液体クロマトグラフィー-トリプル四重極タンデム質量分析(UHPLC-QqQ-MS/MS)法によるヒト尿および血液サンプルからの54種類のベンゾジアゼピンおよび3種類のZ薬の残留物の同時分析
- LC-MS/MSを用いた乾燥血液スポット(DBS)カードからの18種類のベンゾジアゼピン、7種類のベンゾジアゼピン代謝物および1種類のZ薬から成る26種類の化合物の分析
特徴および利点
- ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
- 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
- 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
- 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
- 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
- ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-921-1ML:4548173312705
H-921-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
H-921-1ML | 4061833662533 |