Merck
Y0000562
Midazolam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13ClFN3O2
CAS番号:
分子量:
369.78
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
midazolam
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H13ClFN3O2/c1-10-23-18(19(25)26)16-9-22-17(12-4-2-3-5-14(12)21)13-8-11(20)6-7-15(13)24(10)16/h2-8H,9H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
WZNYKINYEPCGAZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Midazolam impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2